Learn More
SCAT™ Adaptateur pour entonnoir à fût avec contrôle de niveau mécanique
Code produit 17828733 Tous les produits SCAT Europe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17828733 Polypropylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17828733 Fournisseur SCAT™ Code fournisseur 107892
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00€
    228.27€ / 1 pièces
    Économisez 20.73€
    8% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Contrôle de niveau par filetage, par exemple pour fûts ou bidons. Avec indicateur de niveau intégré et raccord fileté supplémentaire pour le montage d'un SCAT Entonnoir de sécurité avec filetage GL45.
  • Adaptateur pour entonnoir, contrôle de niveau mécanique, filetage double R2 pour fût" BSP/G2" (m) + BCS 56x4 (m)
  • Filetage du haut : GL45 (m)
  • Filetage en bas : R2 "BSP/G2" (m) + BCS 56x4 (m)
  • Fabriqué en plastique de haute qualité pour une utilisation durable et prolongée
  • Les adaptateurs peuvent être combinés avec tous les entonnoirs de sécurité GL45 des séries « ARNOLD » et « MARCO ».
Spécification
Capacité (métrique) 200 L
Type de bouchon R2 BSP/G2 (m) et BCS 56 x 4 (m) à GL45 (m)
Capacité (impériale) 52,8 gal.
Couleur Gris
Comprend Adaptateur de système ARNOLD, contrôle de niveau mécanique
À utiliser avec (équipement) SCAT Tube ARNOLD
Matériau Polypropylène
Type de produit Contrôle du niveau