Learn More
Molecular Probes™ Fura-2, AM, perméable aux cellules
Code produit 11524766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 x 50 μg
Conditionnement:
1000µg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11524766 20 x 50 μg 1000µg
10308392 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11524766 Fournisseur Molecular Probes™ Code fournisseur F1221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    544.00€
    476.65€ / 1000µg
    Économisez 67.35€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fura-2, AM, perméant aux cellules
Fura-2, AM is a high affinity, intracellular calcium indicator that is ratiometric and UV light—excitable. This acetoxymethyl (AM) ester form is useful for noninvasive intracellular loading and is also available in 1 mg amounts (F-1201) and in a DMSO solution (F-1225). Cell-impermeant pentapotassium (F-1200) and pentasodium (F-6799) salt forms of the dye are available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Calcium Indicator
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Type de produit Indicateur de calcium
Type de colorant Fura-2
Excitation Wavelength Range 330 to 345 nm
Quantité 20 x 50 μg
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de longueur d’onde d’émission 495 to 510 nm
Longueur d’onde d’excitation 335 nm
Longueur d’onde d’émission 505 nm