Learn More
Invitrogen™ Fura-2, sel de pentapotassium, imperméant aux cellules
Code produit 10798414
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10798414 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10798414 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur F1200
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le sel de fura-2 pentapotassium est un indicateur de calcium intracellulaire qui est ratiométrique et excitable par la lumière UV.
Fura-2, pentapotassium salt is an intracellular calcium indicator that is ratiometric and UV light-excitable. This water-soluble salt form is useful for intracellular loading by microinjection, infusion from patch pipette or uptake induced by our Influx pinocytic cell-loading reagent (Cat. No. I14402).
Fura-2, sel de pentapotassium est un indicateur de calcium intracellulaire qui est ratiométrique et excitable par la lumière UV. Cette forme de sel hydrosoluble est utile pour le chargement intracellulaire par microinjection, par perfusion à partir d’une pipette à patch ou par absorption induite par notre réactif de chargement cellulaire pinocytique Influx (I14402).
En savoir plus sur les indicateurs d’ions, notamment les indicateurs de calcium, de potassium, de pH et de potentiel membranaire ›
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 60 à 100 %
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Description Sel de fura-2 pentapotassium, 1 mg, jaune, solide, poids moléculaire 831,99, formule moléculaire C29H22K5N3O14, détection par fluorescence, impermanence cellulaire, stockage entre –5 et –30°C, pureté HPLC de ≥95 % à 254 nm, à utiliser avec le microscope à fluorescence
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Cell Viability, Prolifération et fonction, Imagerie cellulaire, Industries pharmaceutiques et biopharmaceutiques
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Type de produit Sel de fura-2 pentapotassium
Type de colorant Fura-2
Excitation Wavelength Range 330 to 345 nm
Format Solide
Quantité 1 mg
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de longueur d’onde d’émission 360 to 375 nm
Longueur d’onde d’excitation 339 nm
Longueur d’onde d’émission 364 nm