Learn More
Furaltadone-d5, TRC
Code produit 30397500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30397500 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30397500 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF863403100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Furaltadone-d5
CAS 1015855-64-7
Formule moléculaire C13 D5 H11 N4 O6
Quantité 100 mg
Synonyme 5-(4-Morpholinylmethyl-d2)-3-[[(5-nitro-2-furanyl)methylene]amino]-2-oxazolidinone-4,4,5-d3
Formule InChI InChI=1S/C13H16N4O6/c18-13-16(14-7-10-1-2-12(22-10)17(19)20)9-11(23-13)8-15-3-5-21-6-4-15/h1-2,7,11H,3-6,8-9H2/b14-7+/i8D2,9D2,11D
SMILES [2H]C([2H])(N1CCOCC1)C2([2H])OC(=O)N(\N=C\c3oc(cc3)[N+](=O)[O-])C2([2H])[2H]
Nom IUPAC 4,4,5-tridéutério-5-[didéutério(morpholin-4-yl)méthyl]-3-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)méthylidèneamino]-1,3-oxazolidin-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 329.32
Poids de la formule 329.138