Learn More
Furan-2,5-dicarbohydrazide, TRC
Code produit 30395448
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30395448 50 mg
30399438 100 mg
30405876 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30395448 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF84029550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26095-97-6
Formule moléculaire C6H8N4O3
Poids moléculaire (g/mol) 184.15
Nom IUPAC furan-2,5-dicarbohydrazide
SMILES NNC(=O)c1oc(cc1)C(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Furan-2,5-dicarbohydrazide
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H8N4O3/c7-9-5(11)3-1-2-4(13-3)6(12)10-8/h1-2H,7-8H2,(H,9,11)(H,10,12)
Poids de la formule 184.0596