Learn More
2Acide furane- boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11496686
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11496686
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23842.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13331-23-2 | C4H5BO3 | 111.891 g/mol
It is used in Suzuki reaction for generalized route for the synthesis of β-furyl-α,β-unsaturated aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la réaction de Suzuki pour la voie généralisée pour la synthèse des β ;-furyl-α β ;-aldéhydes non saturés.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13331-23-2
Formule moléculaire C4H5BO3
Poids moléculaire (g/mol) 111.891
Numéro MDL MFCD00799544
Clé InChI PZJSZBJLOWMDRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-furanboronic acid, furan-2-boronic acid, 2-furylboronic acid, 2-furanylboronic acid, furan-2-ylboranediol, furan 2-boronic acid, 2-furan boronic acid, furan-2-yl boronic acid, boronic acid, furanyl, 2furylboronic acid
CID PubChem 2734357
Nom IUPAC Acide furane-2-ylboronique
SMILES B(C1=CC=CO1)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Furan-2-boronic acid
Point de fusion ∼120°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 112370
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 111.89
Pourcentage de pureté 97%