Learn More
Ester pinacolique d’acide furane-2-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11314985
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11314985 5 g 5g
11304985 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11314985 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18366.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 374790-93-9 | C10H15BO3 | 194.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 374790-93-9
Formule moléculaire C10H15BO3
Poids moléculaire (g/mol) 194.04
Numéro MDL MFCD02094008
Clé InChI GWEWQKZABZXLJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-furanboronic acid pinacol ester, furan-2-boronic acid pinacol ester, 2-2-furanyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-furan-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, furan-2-boronic acid pinacol cyclic ester, 2-2-furyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2'-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan, 1,3,2-dioxaborolane, 2-2-furanyl-4,4,5,5-tetramethyl, zlchem 693, pubchem18440
CID PubChem 11356013
Nom IUPAC 2-(furan-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Furan-2-boronic acid pinacol ester
Indice de réfraction 1.472
Quantité 5 g
Beilstein 9045028
Poids de la formule 194.04
Pourcentage de pureté 98%