Learn More
Chlorure furan-3-sulfonyle, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10620124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10620124 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10125773 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10620124 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC02103CB
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Chemical Identifiers
CAS 52665-49-3
Formule moléculaire C4H3ClO3S
Poids moléculaire (g/mol) 166.575
Numéro MDL MFCD08271875
Clé InChI PCBBEIXTVWWTAK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-furansulfonyl chloride, furan-3-sulfonylchloride, chloro-3-furylsulfone, 3-furansulfonylchlorid, 3-furansulfonylchloride, 3-furylsulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl furan, 3-furansulfonyl chloride;, 3-furanylsulfonyl chloride, 3-furylsulfonyl chloride;
CID PubChem 22179302
Nom IUPAC Chlorure de sulfonyle-3-furane
SMILES C1=COC=C1S(=O)(=O)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Furan-3-sulfonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 166.58
Pourcentage de pureté 97%