Learn More
Furan (98%), TRC
Code produit 30395449
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30395449 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30395449 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF863650100MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Furan
CAS 110-00-9
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C4 H4 O
Quantité 100 mg
Synonyme Divinylene oxide, Furfuran, Oxacyclopentadiene, Oxole, Tetrole
Formule InChI InChI=1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
SMILES o1cccc1
Nom IUPAC furanne
Poids moléculaire (g/mol) 68.07
Poids de la formule 68.0262
Pourcentage de pureté >95