Learn More
Furane, 99 %, stab. avec environ 250 ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404444
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11404444 100 mL 100mL
11414444 500 mL 500mL
11424444 2.5 L 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11404444 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13102.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 110-00-9 | C4H4O | 68.08 g/mol
Furan has an important biological properties and pharmacological activity. Its iodinated lipophilic derivative is widely used in the treatment of ventricular and arterial fibrillation. Its derivatives are used as inhibitors of biofilm formation for several bacterial species, as well as possess quorum-sensing inhibitory activities. 2-methylfuran and 2,5-dimethylfuran are used as lignocellulosic biofuels. Its resin is used to stop sand production in underground gas storage wells. It undergo Diels-Alder reaction with arynes to give derivatives of dihydronaphthalenes which are useful intermediates in synthesis of other polycyclic aromatic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le furane possède d’importantes propriétés biologiques ainsi qu’une activité pharmacologique. Son dérivé lipophile iodé est largement utilisé dans le traitement de la fibrillation ventriculaire et artérielle. Ses dérivés servent d’inhibiteurs de la formation de biofilms pour plusieurs espèces bactériennes et possèdent également des activités inhibitrices de détection du quorum. Le 2-méthylfurane et le 2,5-diméthylfurane sont utilisés comme biocarburants lignocellulosiques. Sa résine est utilisée pour arrêter la production de sable dans les puits de stockage de gaz souterrains. Il subit une réaction de Diels-Alder avec des arynes pour donner des dérivés de dihydronaphtalènes qui sont des intermédiaires utiles dans la synthèse d’autres composés aromatiques polycycliques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans les solvants organiques courants, y compris l’alcool, l’éther et l’acétone.
Remarques
Sensible à la lumière, à la chaleur et à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-00-9
Formule moléculaire C4H4O
Poids moléculaire (g/mol) 68.08
Numéro MDL MFCD00003222
Clé InChI YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme divinylene oxide, furfuran, tetrole, oxole, oxacyclopentadiene, furane, 1,4-epoxy-1,3-butadiene, axole, rcra waste number u124, furfurane
CID PubChem 8029
ChEBI CHEBI:35559
Nom IUPAC furanne
SMILES O1C=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Furan
Note relative au nom stabilized with ≈250ppm BHT
Point de fusion -86°C
Densité 0.936
Point d’ébullition 32°C to 33°C
Point d’éclair −35°C (−31°F)
Indice de réfraction 1.422
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2389
Beilstein 103221
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,4296
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in common organic solvents,including alcohol,ether and acetone.
Poids de la formule 68.08
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Furan
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Furan