Learn More
Furanéol (qualité technique), TRC
Code produit 30386815
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30386815 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30386815 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD47102025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone (Technical Grade)
CAS 3658-77-3
Formule moléculaire C6H8O3
Quantité 25 g
Synonyme 2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone (Technical Grade), 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone, 2,5-Dimethyl-3-hydroxy-4-oxo-4,5-dihydrofuran, 2,5-Dimethyl-4,5-dihydrofuran-3-ol-4-one, 2,5-Dimethyl-4-hydroxy-2,3-dihydrofuran-3-one, 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3-oxo-2,3-dihydrofuran, 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-2,3-dihydrofuran-3-one, 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-2H-furan-3-one, 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone, Alletone, Furaneol, Pineapple Ketone
Formule InChI InChI=1S/C6H8O3/c1-3-5(7)6(8)4(2)9-3/h3,8H,1-2H3
SMILES CC1OC(=C(O)C1=O)C
Nom IUPAC 4-hydroxy-2,5-diméthylfuran-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 128.13
Poids de la formule 128.0473