Learn More
Thermo Scientific™ Disques de furazolidone
Description
Différenciez les micrococci et les staphylocoques à l’aide de disques Thermo Scientific™ Oxoid™ Furazolidone. La furazolidone est un agent antibactérien nitrofurane. Les tests de sensibilité à la furazilidone constituent une méthode fiable pour la différenciation des micrococci (résistants) et des staphylocoques (sensibles).1
Utilisez les disques de furazolidone comme méthode fiable et rapide pour différencier les micrococci et les staphylocoques.
- Résultats rapides
- Résultats fiables
- Format de cartouche simple et prêt à l’emploi
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter. Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | -20°C à +8°C |
| Description | Disques de furazolidone |
| Substances à analyser détectables | Staphylococcus species |
| Format | Disk, Cartouche |
| Type | Disque de furazolidone |
| Type d’emballage | 5 carton/boîte |
| Quantité | 50 disques/cartouche (250 disques/boîte) |