Learn More
Furazolidone, MP Biomedicals™
Code produit 11454812 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11454812 25 g
11434812 1 g
11444812 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454812 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219346525
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 67-45-8
Formule moléculaire C8H7N3O5
Poids moléculaire (g/mol) 225.16
Clé InChI PLHJDBGFXBMTGZ-WEVVVXLNSA-N
Synonyme furazolidone, furoxone, nitrofurazolidone, furazolidine, nitrofuroxon, furazolidon, diafuron, furaxone, furazol, furazon
CID PubChem 5323714
Nom IUPAC 3-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)méthylidèneamino]-1,3-oxazolidin-2-one
SMILES C1COC(=O)N1N=CC2=CC=C(O2)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Furazolidone
Couleur Jaune
Quantité 25 g
Poids de la formule 225.2
Forme physique Poudre