Learn More
Furazolidone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Furazolidone |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7N3O5/c12-8-10(3-4-15-8)9-5-6-1-2-7(16-6)11(13)14/h1-2,5H,3-4H2/b9-5+ |
| Poids de la formule | 225.0386 |