Learn More
Furegrelate, sel de sodium, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Quantité | 5 mg |
| Description | Blanc à blanc cassé |
| Contenu et stockage | -30°C à -10°C |
| À utiliser avec (application) | Inhibiteur de la thrombaxane synthétase |
| Doser | ≥ 99% |
| Poids de la formule | 275,20g/mol |
| Solubilité | Soluble dans l’eau à environ 15 mg/ml |
| Type de produit | Réactif de transduction de signal |
| Forme | Solide cristallin |