Learn More
Furfural-d4, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Furfural-d4 |
| CAS | 1219803-80-1 |
| Formule moléculaire | C5 2H4 O2 |
| Quantité | 0.5 g |
| Formule InChI | InChI=1 S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]C(=O)c1oc([2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| Nom IUPAC | deuterio-(3,4,5-trideuteriofuran-2-yl)methanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 100.11 |
| Poids de la formule | 100.0462 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 98 atom % D, min 96% Chemical Purity |