Learn More
Furfural, TRC
Code produit 30133276
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133276 100 mL 100mL
30136508 250 mL 250mL
18062940 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133276 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF864170100ML
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-01-1
Formule moléculaire C5 H4 O2
Poids moléculaire (g/mol) 96.08
Synonyme Furane-2-carbaldehyde, 2-Furancarboxaldehyde (9CI, ACI), 2-Furaldehyde (8CI), 2-Formylfuran, 2-Furanal, 2-Furanaldehyde, 2-Furancarbaldehyde, 2-Furancarbonal, 2-Furfural, 2-Furfuraldehyde, 2-Furylaldehyde, 2-Furylcarboxaldehyde, Artificial ant oil, Fural, Furaldehyde, Furan-2-carboxaldehyde, Furancarbonal, Furfural, Furfuraldehyde, Furfurals, Furfurol, Furfurole, Furfurylaldehyde, Furole, NSC 8841, Pyromucic aldehyde, α-Furole, 2-Furfurol
Nom IUPAC Furan-2-carbaldehyde
SMILES O=Cc1occc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Furfural
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mL
Formule InChI InChI=1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
Poids de la formule 96.0211
Pourcentage de pureté >95%