Learn More
Furfuraldéhyde, technique, récipient plastifié, Fisher Chemical
Code produit 10599760 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Unit Size:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10599760 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10599760 Supplier Fisher Chemical Supplier No. F/2080/PB17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
CAS 98-01-1
Point de fusion -37°C
Couleur Ambre à marron
pH 3.5 to 4.5
Point d’ébullition 159°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Formule moléculaire C5H4O2
Numéro MDL MFCD00003229
Quantité 2.5 L
Synonyme furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural
Clé InChI HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CC=CO1
Nom IUPAC furane-2-carbalaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 96.09
CID PubChem 7362
ChEBI CHEBI:34768
Poids de la formule 96.08g/mol
Tension de vapeur 1mbar at 20°C
Forme physique Liquide