Learn More
Acétate de furfuryle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448146
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11448146 100 g 100g
11438146 25 g 25g
11458146 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11448146 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15285.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 623-17-6 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
Furfuryl acetate is a flavoring ingredient. It was used in the synthesis of 5-acetoxymethyl-2-vinylfuran and 5-hydroxymethyl-2-vinylfuran via Vilsmeier-Haack and Wittig reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de furfuryle est un ingrédient aromatisant. Il était utilisé dans la synthèse du 5-acétoxyméthyl-2-vinylfurane et du 5-hydroxyméthyl-2-vinylfurane via la réaction de Vilsmeier-Haack et la réaction de Wittig.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 623-17-6
Formule moléculaire C7H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 140.138
Numéro MDL MFCD00003251
Clé InChI CKOYRRWBOKMNRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme furfuryl acetate, 2-furanmethanol, acetate, 2-furanmethanol acetate, 2-acetoxymethylfuran, furfuryl alcohol, acetate, acetic acid furfurylester, acetic acid furfuryl ester, 2-furanmethyl acetate, 2-furfuryl acetate, 2-furylmethyl acetate
CID PubChem 12170
Nom IUPAC Acétate de furane-2-ylméthyle
SMILES CC(=O)OCC1=CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Furfuryl acetate
Densité 1.118
Point d’ébullition 175°C to 177°C
Point d’éclair 65°C (149°F)
Indice de réfraction 1.463
Quantité 100 g
Beilstein 116128
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 140.14
Pourcentage de pureté 97%