Learn More
Mercaptan furfurylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10636692 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10636692 25 mL Flacon en verre 25mL
10377080 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10636692 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 119810250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 98-02-2 | C5H6OS | 114.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-02-2
Formule moléculaire C5H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 114.16
Numéro MDL MFCD00003254
Clé InChI ZFFTZDQKIXPDAF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme furfuryl mercaptan, 2-furanmethanethiol, 2-furylmethanethiol, furfuryl thiol, 2-furylmethyl mercaptan, 2-furfurylmercaptan, furan-2-yl-methanethiol, 2-mercaptomethyl furan, furfurylmercaptan, 2-furfurylthiol
CID PubChem 7363
Nom IUPAC furan-2-ylméthanethiol
SMILES C1=COC(=C1)CS
Spécification
Nom chimique ou matériau Furfuryl mercaptan
Note relative au nom 97%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1300g/mL
Point d’ébullition 155.0°C
Point d’éclair 45°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5290 to 1.5330
Quantité 25 mL
Beilstein 17, II, 116
Gravité spécifique 1.13
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in chloroform
Poids de la formule 114.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Furfuryl mercaptan
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.