Learn More
Furfurylamine, 99+%
Code produit 10616502 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10616502 250 mL Flacon en verre 250mL
10244820 5 mL Flacon en verre 5mL
10307040 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10616502 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 119802500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.90€
    55.65€ / 250mL
    Économisez 11.25€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 617-89-0 | C₅H₇NO | 97,12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617-89-0
Formule moléculaire C5H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 97.12
Numéro MDL MFCD00003258
Clé InChI DDRPCXLAQZKBJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme furfurylamine, 2-furfurylamine, 2-furanmethylamine, 2-aminomethylfuran, 2-aminomethyl furan, 2-furanmethanamine, 2-furylmethylamine, 2-furylmethyl amine, usaf q-1, methylamine, 1-2-furyl
CID PubChem 3438
Nom IUPAC furane-2-ylméthanamine
SMILES C1=COC(=C1)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau Furfurylamine
Note relative au nom 99+%
Point de fusion -70°C
Couleur Marron-jaune à incolore
Densité 1.0900g/mL
Point d’ébullition 145°C to 146°C (761.0 mmHg)
Point d’éclair 37°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4890 to 1.491
Quantité 250 mL
Beilstein 18, 584
Gravité spécifique 1.09
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosité 1.6 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 97.12
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement