Learn More
Furfurylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11466856
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11466856
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23975.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 617-89-0 | C5H7NO | 97.117 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
La furfurylamine est utilisée comme solvant miscible dans l’eau et comme intermédiaire dans la fabrication de produits pharmaceutiques comme les diurétiques, les antihypertenseurs et les agents antiseptiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts, l’air, les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617-89-0
Formule moléculaire C5H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 97.117
Numéro MDL MFCD00003258
Clé InChI DDRPCXLAQZKBJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme furfurylamine, 2-furfurylamine, 2-furanmethylamine, 2-aminomethylfuran, 2-aminomethyl furan, 2-furanmethanamine, 2-furylmethylamine, 2-furylmethyl amine, usaf q-1, methylamine, 1-2-furyl
CID PubChem 3438
Nom IUPAC furane-2-ylméthanamine
SMILES C1=COC(=C1)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau Furfurylamine
Point de fusion -70°C
Densité 1.05
pH 11.6
Point d’ébullition 145°C to 146°C
Point d’éclair 37°C (99°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.49
Quantité 100 g
Numéro UN UN2526
Beilstein 1614
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 97.12
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Furfurylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Furfurylamine