Learn More
(Furfurylthio)acétone, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 11475377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475377 5 g 5g
11485377 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11475377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22724.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58066-86-7
Formule moléculaire C8H10O2S
Poids moléculaire (g/mol) 170.23
Numéro MDL MFCD02683098
Clé InChI WWWHLSMCOBIZNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme furfurylthio acetone, 1-furan-2-ylmethylsulfanyl propan-2-one, 1-furfurylthio-2-propanone, 1-furan-2-ylmethyl sulfanyl propan-2-one, 1-2-furylmethylsulfanyl propan-2-one, 2-propanone,1-2-furanylmethyl thio, 2-propanone, 1-2-furanylmethyl thio, 1-2-furylmethyl sulfanyl acetone, furfurythioacetone, furfurylthioacetone
CID PubChem 226249
Nom IUPAC 1-{[(furan-2-yl)methyl]sulfanyl}propan-2-one
SMILES CC(=O)CSCC1=CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau (Furfurylthio)acetone
Quantité 5 g
Poids de la formule 170.23
Pourcentage de pureté 96%