Learn More
Carbolite™ Four tubulaire avec câble enroulé CTF
Code produit 12050023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
65 mm
75 mm
100 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures:
530 x 625 x 360 mm
530 x 775 x 360 mm
530 x 975 x 360 mm
Longueur (métrique):
Longueur testée 550 mm
Longueur testée 700 mm
Longueur testée 900 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur Dimensions (L x l x H) extérieures Longueur (métrique) Conditionnement
12050023 75 mm 530 x 775 x 360 mm Longueur testée 700 mm 1 pièce
12030023 65 mm 530 x 625 x 360 mm Longueur testée 550 mm 1 pièce
12010023 100 mm 530 x 975 x 360 mm Longueur testée 900 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12050023 Fournisseur Carbolite™ Code fournisseur C12075700230SN+&02301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Four tubulaire mono-surface, conçu de manière simple et économique, pouvant être utilisé sans tube de travail supplémentaire. Four tubulaire avec câble enroulé Carbolite™ CTF utilisant un élément filaire directement enroulé autour d’un tube de travail en céramique intégré de diamètre fixe.
  • Température de fonctionnement maximale de 200°C
  • Régulateur Carbolite-Gero 301 avec montée simple au point de consigne et minuterie
  • Tube de travail de 65 mm, 75 mm ou 100 mm de diamètres intérieurs
  • Longueur chauffée de 450 mm, 550 mm, 700 mm, 850 mm ou 900 mm (varie selon le modèle)
  • Tube de travail avec câble enroulé intégré
  • Fonction de démarrage différé / minuterie de série
  • Configuration horizontale montée sur le module de commande
  • Diverses options supplémentaires sont disponibles et doivent être spécifiées au moment de la commande.
    • Une gamme de commandes numériques sophistiquées, de programmateurs multi-segments et d’enregistreurs de données est disponible. Elles peuvent être équipées de communications RS232, RS485 ou Ethernet
    • Protection contre la surchauffe (recommandée pour protéger tout contenu de valeur et pour un fonctionnement sans surveillance)
    • Une gamme de tubes de travail supplémentaires, de joints pour extrémités et de lots de tubes de travail est disponible pour être utilisée avec une atmosphère modifiée et/ou sous vide
    • Emballages sous vide avec un choix de pompes à palettes ou de pompes turbomoléculaires, disponibles pour les fours avec des tubes de 60 mm et plus de diamètre intérieur
    • Bouchons isolants et écrans de protection contre les radiations permettant d’éviter les pertes de chaleur et d’améliorer l’uniformité
    • Autres options de montage disponibles
    • Configuration optionnelle pour une alimentation électrique en 2 phases
Specifications
Description Heat-up time: 45min.
Zone chauffée Mono-surface
max. (métrique) 1200°C, 1100°C (Max. Continuous Operating Temp)
Type Tube Furnace
Dimensions (L x l x H) extérieures 530 x 775 x 360 mm
Longueur (métrique) Longueur testée 700 mm
Diamètre (métrique) intérieur 75 mm
Tension 220/240 V
Puissance 3000 w max., 800 w holding