Learn More
Carbolite™ Four Mtf12/38B
Code produit 12018591
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Four pour tubes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
12018591 Four pour tubes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12018591 Fournisseur Carbolite™ Code fournisseur M1238400230SN+&02301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le mini-tube nécessite une commande de contrôle 201PID ou 2416CG ou 2408CP (à préciser lors de la commande) 230V 50/60 Hz 1500 W ind. 1200°C Carbolite
Spécification
Type Four pour tubes