Learn More
Carbolite™ Four avec enveloppe de température uniforme
Code produit 12183300
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
15 l
23 l
max. (métrique):
1200°C
1300°C
1600°C
Dimensions (P x l x H) intérieures:
250 x 140 x 135 mm
305 x 220 x 220 mm
400 x 245 x 235 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) max. (métrique) Dimensions (P x l x H) intérieures unitSize
12183300 15 l 1600°C 305 x 220 x 220 mm 1 pièce
10704923 23 l 1200°C 400 x 245 x 235 mm 1 pièce
12953741 23 l 1300°C 400 x 245 x 235 mm 1 pièce
12933741 5 l 1300°C 250 x 140 x 135 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12183300 Fournisseur Carbolite™ Code fournisseur RHF1615230SN+&02301
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Four traditionnel CWF
• Porte guillotine
• Chauffage sur deux côtés
• Montée en température rapide
• Ouverture du four avec une porte à déplacement parallèle, facile à manoeuvrer, protection des opérateurs
• Des éléments chauffants bobinés puissants et radiants sur deux côtés de la chambre assurent une très bonne uniformité thermique
• Montée en température deux fois plus rapide que les fours classiques
• Système d'isolation en matériau réfractaire dur pour assurer une bonne résistance à l'abrasion
• Base en céramique dure facilement remplaçable en cas de dégradation (débordement, attaque acide, etc)
• Coupe circuit de sécurité à l'ouverture de la porte du four
• Double parois métalliques tout autour du four pour créer un flux d'air et garder les parois extérieures froides
• Applications traitement thermique des métaux ferreux, trempe, recuit, durcis ou simulation de processus industriels lourds à l'échelle expérimentale (tests de matériaux, produits finis, revêtement de surface)
• Four à contrôleur 3 segments
• Permet de créer des rampes de température (positive ou négative) et de programmer des minuteurs pour des processus longs ou de gérer des opérations différées
• Four 1200°C
Spécification
Certifications/Conformité Compliance to BSEN 61010
Type de contrôleur 301 PID Controller
Capacité (métrique) 15 l
max. (métrique) 1600°C
Type Four
À utiliser avec (application) For use in quality control, heat treatment and research of ceramic materials.
Dimensions (P x l x H) intérieures 305 x 220 x 220 mm
Largeur (métrique) 690 mm
Largeur (métrique) intérieure 220 mm
Hauteur (métrique) 810 mm
Hauteur (métrique) intérieure 220 mm
Profondeur (métrique) 780 mm
Profondeur (métrique) intérieure 305 mm
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz 10000 w
Tension 230 V
Puissance 10000 w
Fréquence 50/60 Hz