Learn More
Ester pinacolique d’acide boronique de Furo[3,2-b]pyridine-2-, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15468695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468695 250 mg 250mg
15448695 1 g 1g
15458695 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15468695 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33908.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2019997-40-9
Formule moléculaire C13H16BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 245.09
Numéro MDL MFCD18255044
Clé InChI NCPRRWXGBQZDIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme furo 3,2-b pyridine-2-boronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furo 3,2-b pyridine
CID PubChem 99738269
Nom IUPAC 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furo[3,2-b]pyridine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=NC=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Furo[3,2-b]pyridine-2-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 163°C to 164°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 245.09
Pourcentage de pureté 97%