Learn More
Furo[3,2-b]pyridine-2-acide carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15407347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15407347 250 mg 250mg
15487337 1 g 1g
15497337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15407347 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34400.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 112372-14-2 | C8H5NO3 | 163.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112372-14-2
Formule moléculaire C8H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 163.13
Numéro MDL MFCD11588128
Clé InChI VHRCHODSRLMXFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme furo 3,2-b pyridine-2-carboxylic acid, acmc-20mg3q, 2-carboxyfuro 3,2-b pyridine
CID PubChem 13803071
Nom IUPAC furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC2=NC=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Point de fusion >300°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 163.13
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid