Learn More
Furo[3,2-b]pyridine-2-acide carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497337 5 g 5g
15407347 250 mg 250mg
15487337 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15497337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34400.06
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 112372-14-2 | C8H5NO3 | 163.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112372-14-2
Formule moléculaire C8H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 163.13
Numéro MDL MFCD11588128
Clé InChI VHRCHODSRLMXFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme furo 3,2-b pyridine-2-carboxylic acid, acmc-20mg3q, 2-carboxyfuro 3,2-b pyridine
CID PubChem 13803071
Nom IUPAC furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC2=NC=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 163.13
Pourcentage de pureté 97%