Learn More
Furo[3,2-b]pyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15475757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15475757 5 g 5g
15485757 250 mg 250mg
15465757 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15475757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32966.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 272-62-8 | C7H5NO | 119.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 272-62-8
Formule moléculaire C7H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Numéro MDL MFCD11870744
Clé InChI YRTCKZIKGWZNCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme furo 3,2-b pyridine, 4-azabenzo b furan, furopyridine, furo 3,2-b pyridin, 4-aza-1-benzofuran
CID PubChem 12210217
Nom IUPAC furo[3,2-b]pyridine
SMILES O1C=CC2=NC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Furo[3,2-b]pyridine
Point d’ébullition 79°C to 80°C (12 mmHg)
Indice de réfraction 1.5753
Quantité 5 g
Poids de la formule 119.12
Pourcentage de pureté 98%