Learn More
Furofénac, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Furofenac |
| CAS | 56983-13-2 |
| Formule moléculaire | C12 H14 O3 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 5-Benzofuranacetic acid, 2-ethyl-2,3-dihydro-, 2-Ethyl-2,3-dihydro-5-benzofuranacetic acid, 2-Ethyl-2,3-dihydro-5-benzofuranylacetic acid, SAS 650 |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H14O3/c1-2-10-7-9-5-8(6-12(13)14)3-4-11(9)15-10/h3-5,10H,2,6-7H2,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | CCC1Cc2cc(CC(=O)O)ccc2O1 |
| Nom IUPAC | Acide 2-(2-éthyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 206.24 |
| Poids de la formule | 206.0943 |