Learn More
Furosemide, 97+%
Code produit 15424059
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15424059 25 g 25g
15404059 5 g 5g
15414059 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15424059 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61457.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Loop diuretic that inhibits the Na+/2Cl-/K+ (NKCC) cotransporter | CAS: 54-31-9 | C12H11ClN2O5S | 330.739 g/mol
Loop diuretic that inhibits the Na+/2Cl-/K+ (NKCC) cotransporter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54-31-9
Formule moléculaire C12H11ClN2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 330.739
Numéro MDL MFCD00010549
Clé InChI ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme furosemide, frusemide, lasix, furosemid, furanthril, errolon, fusid, aisemide, beronald, desdemin
CID PubChem 3440
ChEBI CHEBI:47426
Nom IUPAC Acide4-chloro-2-(furan-2-ylméthylamino)5-sulfamoylbenzoïque
SMILES C1=COC(=C1)CNC2=CC(=C(C=C2C(=O)O)S(=O)(=O)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Furosemide
Point de fusion 206°C to 209°C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Merck Index 14,4309
Informations sur la solubilité Soluble in acetone, DMF or methanol; Slightly soluble in water
Poids de la formule 330.74
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Crystalline Powder
compliance-icons
Identifiant produit
  • Furosemide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Furosemide