Learn More
Thermo Scientific Chemicals Furosemide, 97+ %
Code produit 13591610 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13591610 1 g Flacon en verre 1g
13591640 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13591610 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 448970010
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 54-31-9 | C12H11ClN2O5S | 330.74 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54-31-9
Formule moléculaire C12H11ClN2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 330.74
Clé InChI ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme furosemide, frusemide, lasix, furosemid, furanthril, errolon, fusid, aisemide, beronald, desdemin
CID PubChem 3440
ChEBI CHEBI:47426
Nom IUPAC Acide4-chloro-2-(furan-2-ylméthylamino)5-sulfamoylbenzoïque
SMILES C1=COC(=C1)CNC2=CC(=C(C=C2C(=O)O)S(=O)(=O)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Furosemide
Point de fusion 218.0°C to 220.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15,4338
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 330.74
Pourcentage de pureté 97+%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Furosemide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.