Learn More
Furosémide-d5, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Furosemide-d5 |
| CAS | 1189482-35-6 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C12 D5 H6 Cl N2 O5 S |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | Furosemide D5 (methylfuran D5), Furosemide-d5, 4-Chloro-2-[[dideuterio-(3,4,5-trideuteriofuran-2-yl)methyl]amino]-5-sulfamoylbenzoic acid D5 |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)8(12(16)17)4-11(9)21(14,18)19/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)/i1D,2D,3D,6D2 |
| SMILES | [2H]c1oc(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])Nc2cc(Cl)c(cc2C(=O)O)S(=O)(=O)N |
| Nom IUPAC | acide 4-chloro-2-[[dideutéro-(3,4,5-tridéutérofuran-2-yl)méthyl]amino]-5-sulfamoylbenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 335.775 |
| Afficher plus |