Learn More
Furosemide, MedChemExpress
Description
Furosemide is a potent and orally active inhibitor of Na+/K+/2Cl- (NKCC) cotransporter, NKCC1 and NKCC2. Furosemide is also a GABAA receptors antagonist and displays 100-fold selectivity for α6-containing receptors than α1-containing receptors. Furosemide acts as a loop diuretic and used for the study of congestive heart failure, hypertension and edema.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Furosemide |
| CAS | 54-31-9 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C12H11ClN2O5S |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (302.35 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.30 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC(S(=O)(N)=O)=C(Cl)C=C1NCC2=CC=CO2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 330.74 |
| Poids de la formule | 330.74 |
| Afficher plus |