Learn More
R&D Systems™ Furosemide
Description
Loop diuretic that inhibits the Na+/2Cl-/K+ (NKCC) symporter. Also acts as a non-competitive antagonist at GABAA receptors with ∽ 100-fold greater selectivity for α6-containing receptors than α1-containing receptors.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Furosemide |
| CAS | 54-31-9 |
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C12H11ClN2O5S |
| Poids de la formule | 330.74 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 330.739 |