Learn More
Furosémide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Furosemide |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)8(12(16)17)4-11(9)21(14,18)19/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19) |
| Poids de la formule | 330.0077 |
| Pourcentage de pureté | >95% |