Learn More
Chlorure de furoyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Furoyl Chloride |
| CAS | 527-69-5 |
| Formule moléculaire | C5H3ClO2 |
| Quantité | 250 g |
| Synonyme | 2-Furancarbonyl Chloride, 2-Furoyl Chloride, 2-(Chlorocarbonyl)furan, 2-(Chloroformyl)furan, 2-Furancarboxylic Acid Chloride, 2-Furanoic Acid Chloride, 2-Furanoyl Chloride, 2-Furanylcarbonyl Chloride, 2-Furoic Acid Chloride, 2-Furoic Chloride, 2-Furylcarbonyl Chloride, Furan-2-carbonyl Chloride, Furan-2-carboxylic Chloride, Pyromucyl Chloride, alpha-Furoic Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H3ClO2/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H |
| SMILES | ClC(=O)c1occc1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 130.53 |
| Poids de la formule | 129.9822 |