Learn More
Fursultiamine, MedChemExpress
Code produit 16498728
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498728 10 mg
16478836 100 mg
16433816 25 mg
16424647 50 mg
16421148 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16498728 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB2082
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Fursultiamine is a vitamin B1 derivative, has anti-nociceptive and antineoplastic activity. Fursultiamine can be used for vitamin B1 deficiency, osteoarthritis (OA) and cancer research.
Fursultiamine is a vitamin B1 derivative, has anti-nociceptive and antineoplastic activity. Fursultiamine can be used for vitamin B1 deficiency, osteoarthritis (OA) and cancer research.
Spécification
Nom chimique ou matériau Fursultiamine
CAS 804-30-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H26N4O3S2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 106.7 mg/mL (267.73 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=CN(CC1=CN=C(C)N=C1N)/C(C)=C(SSCC2OCCC2)\CCO
Poids moléculaire (g/mol) 398.54
Poids de la formule 398.54
Pourcentage de pureté 99.86%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation