Learn More
Fouryl Hydroxyméthyl Cétone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Furyl Hydroxymethyl Ketone |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6O3/c7-4-5(8)6-2-1-3-9-6/h1-3,7H,4H2 |
| Poids de la formule | 126.0317 |
| Pourcentage de pureté | >95% |