Learn More
Furylfuramide, TRC
Code produit 30133989
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133989 100 mg 100mg
30009266 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133989 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF864270100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3688-53-7
Formule moléculaire C11 H8 N2 O5
Poids moléculaire (g/mol) 248.19
Synonyme 2-Furanacrylamide, α-2-furyl-5-nitro- (7CI, 8CI), α-[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]-2-furanacetamide (ACI), 2-(2-Furyl)-3-(5-nitro-2-furyl)acrylamide, 2-(2-Furyl)-3-(5-nitrofuryl)acrylamide, AF 2, AF 2 (preservative), Furylamide, Furylfuramide, NSC 44973
Nom IUPAC 2-(furan-2-yl)-3-(5-nitrofuran-2-yl)prop-2-enamide
SMILES NC(=O)C(=Cc1oc(cc1)[N+](=O)[O-])c2occc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Furylfuramide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H8N2O5/c12-11(14)8(9-2-1-5-17-9)6-7-3-4-10(18-7)13(15)16/h1-6H,(H2,12,14)
Poids de la formule 248.0433
Pourcentage de pureté >95%