Learn More
Acide fusidique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Fusidic acid |
| Spectre IR | Authentique |
| Formule moléculaire | C31H48O6 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | fusidic acid, fusidine, ramycin, fucithalmic, fucidic acid, fucidin acid, fusidate, fucidin, flucidin, fucidate |
| Clé InChI | IECPWNUMDGFDKC-MZJAQBGESA-N |
| SMILES | CC1C2CCC3(C(C2(CCC1O)C)C(CC4C3(CC(C4=C(CCC=C(C)C)C(=O)O)OC(=O)C)C)O)C |
| Nom IUPAC | Acide (2Z)-2-[(3R,4S,5S,8S,9S,10S,11R,13R,14S,16S)-16-acétyloxy-3,11-dihydroxy-4,8,10,14-tétraméthyle-2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16-dodécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-17-ylidène]-6-méthylhept-5-énoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 516.72 |
| CID PubChem | 3000226 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Fusidic acid
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.