Learn More
Asecos™ Armoire de stockage de sécurité avec recirculation d’air FX-CLASSIC-90
Tous les produits asecos ProduitsDescription
- Sécurité pour les employés car évite les atmosphères explosives
- Résistance au feu de 90 minutes
- Flexibilité maximale dans l’installation, le stockage et l’équipement intérieur disponible
- Les armoires à filtre à recirculation d’air permettent le stockage, l’extraction et la filtration communs des matières dangereuses les plus diverses dans une armoire
- Surveillance électronique de la saturation du filtre, du taux de recirculation d’air, des intervalles de maintenance et du contrôle manuel du filtre
- Respectueux de l’environnement avec une longue durée de vie des filtres et un système de filtration réutilisable
- L’équipement intérieur possible comprend des tiroirs, des étagères réglables en hauteur et des bacs de collecte inférieurs
- Construction robuste et longue durée de vie – Portes à triple charnière, éléments de sécurité assemblés à l'extérieur des compartiments de rangement pour une meilleure protection contre la corrosion, surface résistante aux rayures et aux chocs et facile à nettoyer
- Les portes se bloquent sur n’importe quelle position et se ferment automatiquement en cas d’incendie
- Aucune utilisation non autorisée – portes verrouillables par cylindre (intégration possible dans un système de verrouillage existant) avec indicateur d'état de verrouillage (rouge/vert)
- Conformément à la norme EN 14470-1
- Transport facile avec base intégrée, avec protection de la base amovible en option
- Alignement aisé grâce aux supports réglables qui permettent de compenser les sols irréguliers
- Idéal pour une installation directe dans les zones de travail à très faible niveau sonore, environ 39 dB.
- Avec filtre à large bande multi-étages
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 14470-1 |
| Configuration | 3 étagères en tôle d’acier recouverte de poudre, capacité de chargement de 75 kg ; 1 insert perforé en tôle d’acier recouverte de poudre, capacité de chargement de 75 kg ; 1 bac collecteur en tôle d’acier recouverte de poudre, capacité de 22 l ; 3 étagères de type plateau en PP, capacité de chargement de 50 kg, capacité de 11 L ; 1 bac collecteur inférieur en PP, capacité 11 L |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 522 x 450 x 1647 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 615 x 1193 x 2294 mm |
| Modèle de porte | Indice d’incendie (1,5 h) |
| À utiliser avec (application) | Stockage de liquides inflammables et de substances dangereuses |
| Comprend | Circulation d’air, filtration, extraction |
| Capacité de charge | 600 kg |
| Nbre de portes | 2 |
| Poids (métrique) | 565,5 kg |
| Afficher plus |