Learn More
A&D Weighing Balances de précision FX/FZ
Code produit 16621072
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
122 g
220 g
320 g
520 g
1220 g
2200 g
3200 g
5 kg
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
16621072 2200 g 1 pièce
16601072 122 g 1 pièce
16601082 5 kg 1 pièce
16611082 520 g 1 pièce
16641072 220 g 1 pièce
16661072 3200 g 1 pièce
16681062 1220 g 1 pièce
16681072 320 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16621072 Fournisseur A&D Weighing Code fournisseur FX2000i
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.51€
    862.01€ / 1 pièces
    Économisez 153.50€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les balances de précision A&D série FZ/FX associent toutes les fonctions de pesage essentielles dans un ensemble compact et léger.
  • Étanchéité à l'eau et à la poussière IP65 (WP)
  • Étalonnage interne par simple pression sur un bouton (FZ-i et FZ-i-WP)
  • Fonction amortisseur
  • Fonction de mise sous/hors tension automatique
  • Format d'encombrement B5 pour une utilisation dans les espaces exigus
  • Écran VFD pour une lecture facile des résultats de pesée
  • Fonction de calcul statistique SCF
  • Interface standard RS-232C
  • Capteur rapide SHS compact, temps de réponse d'environ 1 seconde
  • Interface Quick-USB, aucune installation de pilote requise (en option)
  • Interface LAN Ethernet avec logiciel WinCT-Plus (en option)
  • Plateau pour pesée d'animaux (en option)
  • Paravent grand format (en option)
  • Paravent petit format inclus sur les modèles à 1 mg
  • Bloc batterie rechargeable NiMH intégré (en option)
Spécification
Certifications/Conformité BPL/BPF/GCP/ISO
Type de connexion RS-232 C, Quick USB (option), LAN Ethernet (option)
Capacité 2200 g
Type d’affichage VFD
Précision affichage 0,01 g
Matériau Acier inoxydable
Modèle FX-2000i
Temps de stabilisation 1 seconde
Alimentation électrique 11 VA à l'adaptateur (12 V, 1 A)