Learn More
Asecos™ Armoire de stockage de sécurité avec recirculation d’air FX-PEGASUS-90
GREENER_CHOICE
Code produit 15664897 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de charge:
Tiroirs 60 kg, charge maximale 600 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de charge unitSize
15664897 Tiroirs 60 kg, charge maximale 600 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15664897 Fournisseur Asecos™ Code fournisseur 3291004033627
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour le stockage sûr et approuvé avec filtration et recirculation de l’air des liquides inflammables et autres substances dangereuses.
  • La sécurité des employés – éviter les atmosphères explosives et extraire et filtrer les vapeurs nocives pour la santé
  • Offre une flexibilité maximale dans l’installation, le stockage et l’équipement intérieur
  • Permet le stockage, l’extraction et la filtration communs des matières dangereuses les plus diverses dans une armoire
  • Surveillance électronique de la saturation du filtre par des vapeurs de solvants, du taux de recirculation d’air, des intervalles de maintenance et du planning pour le contrôle manuel de saturation du filtre
  • Conception moderne bicolore
  • Respectueux de l’environnement avec une durée de vie des filtres plus longue et un système de filtration réutilisable
  • Résistant au feu jusqu'à 90 minutes
  • L’équipement intérieur disponible comprend des tiroirs, des étagères réglables en hauteur et des bacs de collecte inférieurs
  • Porte verrouillable avec verrou cylindrique et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
  • Conformément aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
  • La fermeture automatique en série des portes libère les portes bloquées après environ 60 secondes, précédée d'un signal visuel et sonore.
  • Système de filtration d'air à recirculation idéal pour une installation directe dans les zones de travail avec un niveau sonore très faible, d'environ 39 dB seulement.
  • Avec filtre à large bande multi-étages
  • La surveillance électronique comprend un câble de dispositif de refroidissement et une prise d’alimentation
  • Affichage avec écran tactile innovant
Spécification
Certifications/Conformité EN 14470-1, TRGS 510
Configuration 4 tiroirs en tôle d'acier thermolaquée de 60 kg/19 L
Dimensions (P x l x H) intérieures 522 x 750 x 1647 mm
Dimensions (P x L x H) 615 x 893 x 2294 mm
Modèle de porte Ailette
À utiliser avec (application) Stockage de liquides inflammables et autres substances dangereuses
Capacité de charge Tiroirs 60 kg, charge maximale 600 kg
Nbre de portes 2
Poids (métrique) 475 kg
Couleur Gris anthracite, Jaune avertissement
Matériau Gypse
Type de produit Armoire de rangement pour produits inflammables