Learn More
Invitrogen™ Solution de coloration FxCycle™ PI/RNase
Code produit 13433329
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 réactions
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13433329 200 réactions 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13433329 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur F10797
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Solution de coloration FxCycle™ PI/RNase
FxCycle™ PI/RNase Staining Solution is used for flow cyotmetric analysis of DNA content in fixed cells. Propidium iodide (PI), a popular red-fluorescent stain, binds to DNA by intercalating between the bases with little or no sequence preference and with a stoichiometry of one dye per 4–5 base pairs of DNA. PI also binds to RNA, necessitating treatment with RNase to distinguish between RNA and DNA staining. This propidium iodide solution includes DNase-free RNase A and a permeablization reagent. It comes ready to use: simply add the staining solution to fixed cells, incubate, and acquire on a flow cytometer without washing.
Related Links:
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1 flacon de solution de coloration FxCycle™ PI / RNase (100 ml). Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière. Stocker à température ambiante
Gamme de longueur d’onde d’excitation 535 / 617
Type de colorant Iodure de propidium
Format Tube(s)
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Quantité 200 réactions
Méthode de détection Fluorescence
Forme Solution
Gamme de produits FxCycle
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de produit Solution de coloration
Sub Cellular Localization Nucleus