Learn More
Melford G-418 Disulfate
Code produit 30018319
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018319 5 g 5g
30018317 1 g 1g
30018318 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018319 Fournisseur Melford Code fournisseur G640005.0
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
G-418 Disulfate, également connu sous le nom de Geneticin , est un antibiotique largement utilisé sur le marché des sciences de la vie.
Disulfate de G-418, également connu sous le nom de Geneticin est un antibiotique largement utilisé sur le marché des sciences de la vie.
G-418 Disulfate, également connu sous le nom de Geneticin , est un antibiotique largement utilisé sur le marché des sciences de la vie. Il est couramment utilisé comme agent sélectif dans les systèmes de culture cellulaire et les applications de biologie moléculaire.
Le G-418 est dérivé de la bactérie Micromonospora rhodorangea et appartient à la classe des antibiotiques aminoglycosides. Il agit en inhibant la synthèse des protéines dans les cellules, en ciblant spécifiquement le ribosome 80S et en interférant avec la translocation.
Sur le marché des sciences de la vie, le disulfate de G-418 est largement utilisé comme agent sélectif pour les cellules qui ont été génétiquement modifiées ou transfectées avec un gène de résistance au G-418. Ce gène de résistance est souvent incorporé dans des vecteurs plasmidiques ou des constructions d'ADN recombinant pour permettre la sélection et le maintien des cellules qui ont intégré avec succès le matériel génétique souhaité.
La nature sélective du disulfate de G-418 en fait un outil précieux dans la recherche en biologie moléculaire. En incorporant le gène de résistance au G-418 et en appliquant un traitement au G-418, les chercheurs peuvent sélectionner spécifiquement les cellules qui ont intégré avec succès le matériel génétique souhaité.
Ce système de sélection d'antibiotiques est couramment utilisé dans des techniques telles que la génération de lignées cellulaires stables, les études d'expression génique et la production de protéines.
Especificaciones
Nom chimique ou matériau G-418 Disulfate
CAS 108321-42-2
Quantité 5 g
Formule moléculaire C20H40N4O10-2H2SO4
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.