Learn More
Melford Solution de disulfate G-418
Code produit 30018322
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
20 ml
50 ml
Conditionnement:
10mL
20mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018322 50 ml 50mL
30018321 20 ml 20mL
30018320 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018322 Fournisseur Melford Code fournisseur G6450050.0
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Le disulfate G-418 en solution est un antibiotique largement utilisé sur le marché des sciences de la vie.
Le disulfate de G-418 est un antibiotique largement utilisé sur le marché des sciences de la vie.
Le disulfate G-418 en solution est un antibiotique largement utilisé sur le marché des sciences de la vie. Il est couramment utilisé comme agent sélectif dans les cultures cellulaires et les expériences de biologie moléculaire. G-418, également connu sous le nom de Geneticin , est un membre de la famille des antibiotiques aminoglycosides.
Dans le domaine des sciences de la vie, la solution de disulfate G-418 est principalement utilisée pour la sélection et le maintien de cellules génétiquement modifiées pour exprimer le gène de résistance à la néomycine. Ce gène de résistance permet aux cellules de survivre en présence de G-418, alors que les cellules non modifiées sont incapables de survivre.
Les chercheurs et les scientifiques travaillant dans des domaines tels que la biologie moléculaire, le génie génétique et la biotechnologie utilisent la solution de disulfate G-418 pour diverses applications. Il est fréquemment utilisé comme marqueur de sélection dans les plasmides et autres vecteurs pour garantir que seules les cellules porteuses du matériel génétique souhaité survivent et prolifèrent.
La solution de disulfate G-418 est compatible avec une large gamme de lignées cellulaires de mammifères, d'insectes et de plantes, ce qui la rend polyvalente pour différents systèmes de culture cellulaire. Il est généralement ajouté au milieu de culture à des concentrations spécifiques pour inhiber la croissance des cellules non résistantes tout en permettant la croissance des cellules génétiquement modifiées.
De plus, la solution de disulfate de G-418 peut être utilisée pour générer des lignées cellulaires stables exprimant des protéines recombinantes ou pour étudier la fonction des gènes. Son activité à large spectre et sa compatibilité avec différents types de cellules en font un outil important pour les chercheurs étudiant les mécanismes moléculaires, l'expression des protéines et la manipulation génétique.
Spécification
Nom chimique ou matériau G-418 Disulfate, Solution
CAS 108321-42-2
Quantité 50 ml
Formule moléculaire C20H40N4O10-2H2SO4