Learn More
Gibco™ Supplément G-5 (100X)
Code produit 10624613
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10624613 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10624613 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 17503012
Edge
Supplément G-5 (100X)
Le supplément G-5 est un supplément défini chimiquement, sans sérum, basé sur la formulation G-5 de Bottenstein. Le supplément G-5 doit être utilisé avec les milieux de culture Neurobasal™.
Le supplément G-5 est recommandé pour la croissance et l’expression des cellules gliales (normales et tumorales) du phénotype astrocytaire (astrocytes). Le supplément G-5 peut se substituer à la formulation G-2 de Bottenstein. Le supplément G-5 est fourni sous forme de concentré 100X.
Le supplément G-5 peut être utilisé avec les milieux Neurobasal™, DMEM, DMEM ⁄ F-12 ou d’autres milieux basaux.
En savoir plus sur la formulation du supplément G-5.
Pour en savoir plus sur les produits de culture cellulaire neurale, consultez le site www.invitrogen.com/neuralculture.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ni diagnostiques humaines ou animales, quelles qu’elles soient.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5 et -20°C) à l’abri de la lumière.
Type de cellule Cellules gliales
Classification Sans sérum
Concentration 100 X
Type de culture Culture de cellules de mammifères
Forme Liquide
Type de produit Supplément de culture cellulaire
Niveau de sérum Sans sérum
Stérilité Stérile
Quantité 1 ml
Conditions d’expédition Glace carbonique
Source Sans sérum
Testé pour Endotoxine, performances, stérilité