Learn More
G 7460, TRC
Code produit 30484062
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30484062 50 mg 50mg
30483541 10 mg 10mg
30477601 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30484062 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM78314050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102394-28-5
Formule moléculaire C14 H15 N5 O7 S
Poids moléculaire (g/mol) 397.36
Synonyme Benzoic acid, 4-hydroxy-2-[[[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-, methyl ester, G 7460
Nom IUPAC Méthyl 4-hydroxy-2-[(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazine-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoate
SMILES COC(=O)c1ccc(O)cc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(C)nc(OC)n2
Spécification
Nom chimique ou matériau Metsulfuron-methyl-4-hydroxy
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H15N5O7S/c1-7-15-12(18-14(16-7)26-3)17-13(22)19-27(23,24)10-6-8(20)4-5-9(10)11(21)25-2/h4-6,20H,1-3H3,(H2,15,16,17,18,19,22)
Poids de la formule 397.0692